Print…
Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Tris(dimethylamino)sulphur trimethylsilyl difluoride, TAS-F
PC7880-1G PC7880-5G
APOSPC7880-1GEA 169 EUR
APOSPC7880-1G APOSPC7880-5G
Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate, Grau técnico
Tris(dimethylamino)sulphonium difluoro(trimethyl)silicate
Fórmula: C₃H₉F₂Si·C₆H₁₈N₃S
Peso Molecular: 275.478 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00012170
Número CAS: 59218-87-0
UN: 3261
ADR: 8 II