Print…
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl difluoro{2-[2-(nonafluorobutoxy)-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy}acetate
PC7879-25G PC7879-5G
APOSPC7879-25GEA 285 EUR
APOSPC7879-25G APOSPC7879-5G
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Methyl perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoate
Fórmula: C₁₁H₃F₁₉O₅
Ponto de ebulição: 73 °C (10 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094451
Número CAS: 330562-42-0