Print…
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3-Bis(trifluoromethyl)propanoic acid, 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric acid
PC7854L-1G PC7854L-5G
APOSPC7854L-1GEA 65.5 EUR
APOSPC7854L-1G APOSPC7854L-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic acid
Fórmula: C₅H₄F₆O₂
Peso Molecular: 210.074 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236630
Número CAS: 17327-33-2
UN: 3265
ADR: 8 III