Print…
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Hydroxy-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butane
PC7854E-1G PC7854E-5G
APOSPC7854E-1GEA 234 EUR
APOSPC7854E-1G APOSPC7854E-5G
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Fórmula: C₅H₆F₆O
Peso Molecular: 196.091 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236628
Número CAS: 17327-35-4