Print…
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluate, 4-(Methoxycarbonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
PC7828-5G PC7828-1G PC7828-25G
APOSPC7828-5GEA 23.5 EUR
APOSPC7828-5G APOSPC7828-1G APOSPC7828-25G
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₆F₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08282772
Número CAS: 228418-45-9