Print…
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5,5,5-trifluorovaleric acid, 2-Amino-5,5,5-trifluoropentanoic acid
PC7813-100MG PC7813-1G PC7813-250MG
APOSPC7813-100MGEA 348 EUR
APOSPC7813-100MG APOSPC7813-1G APOSPC7813-250MG
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline 96%
5,5,5-Trifluoro-DL-norvaline
Fórmula: C₅H₈F₃NO₂
Peso Molecular: 171.118 g/mol
Ponto de Fusão: 256…258 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190648
Número CAS: 2365-80-2