Print…
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6,6,6-trifluorohexanoic acid, 2-Amino-6,6,6-trifluorocaproic acid
PC7812-1G PC7812-250MG
APOSPC7812-1GEA 487 EUR
APOSPC7812-1G APOSPC7812-250MG
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine 96+%
6,6,6-Trifluoro-DL-norleucine
Fórmula: C₆H₁₀F₃NO₂
Peso Molecular: 185.144 g/mol
Ponto de Fusão: 272…274 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00190647
Número CAS: 120200-04-6