Print…
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7776-25G PC7776-5G
APOSPC7776-25GEA 192 EUR
APOSPC7776-25G APOSPC7776-5G
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 4-chloro-2-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₈ClFO₂
Ponto de ebulição: 206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095401
Número CAS: 4793-20-8
UN: 1993
ADR: 3,III