Print…
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7774-25G PC7774-5G PC7774-100G
APOSPC7774-25GEA 29 EUR
APOSPC7774-25G APOSPC7774-5G APOSPC7774-100G
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₉H₈ClFO₂
Peso Molecular: 202.61 g/mol
Ponto de ebulição: 239…241 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204388
Número CAS: 167758-87-4