Print…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)nicotinthioamide
PC7766T-1G PC7766T-5G
APOSPC7766T-1GEA 126 EUR
APOSPC7766T-1G APOSPC7766T-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-thiocarboxamide
Fórmula: C₇H₅F₃N₂S
Ponto de Fusão: 153…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00205806
Número CAS: 158063-54-8