Print…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7758-1G PC7758-5G PC7758-25G
APOSPC7758-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7758-1G APOSPC7758-5G APOSPC7758-25G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143430
Número CAS: 201849-18-5