Print…
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7757-25G PC7757-100G
APOSPC7757-25GEA 127 EUR
APOSPC7757-25G APOSPC7757-100G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143269
Número CAS: 201849-17-4