Print…
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7755-250MG PC7755-1G PC7755-5G
APOSPC7755-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC7755-250MG APOSPC7755-1G APOSPC7755-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Peso Molecular: 253.453 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672928
Número CAS: 289038-22-8