Print…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoimidazole
PC7729-1G PC7729-250MG PC7729-500MG PC7729-2.5G
APOSPC7729-1GEA 778 EUR
APOSPC7729-1G APOSPC7729-250MG APOSPC7729-500MG APOSPC7729-2.5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₆F₃N₃
Peso Molecular: 201.149 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659792
Número CAS: 10057-46-2