Print…
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7725-5G PC7725-1G PC7725-25G
APOSPC7725-5GEA 29 EUR
APOSPC7725-5G APOSPC7725-1G APOSPC7725-25G
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃BrClFO₂S
Ponto de Fusão: 61…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09763690
Número CAS: 339370-40-0
UN: 3261
ADR: 8,II