Print…
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7697-1G PC7697-5G
APOSPC7697-1GEA 343 EUR
APOSPC7697-1G APOSPC7697-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₉H₇F₃N₂
Peso Molecular: 200.16 g/mol
Ponto de Fusão: 185…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00457964
Número CAS: 399-77-9