Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Bis(trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
PC7695-1G PC7695-5G
APOSPC7695-1GEA 200 EUR
APOSPC7695-1G APOSPC7695-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)-7-chloro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₉H₃ClF₆N₂
Peso Molecular: 288.577 g/mol
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12547949
Número CAS: 1209789-75-2