Print…
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7691-1G PC7691-5G
APOSPC7691-1GEA 140 EUR
APOSPC7691-1G APOSPC7691-5G
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]iodobenzene
Fórmula: C₁₄H₇F₆I
Peso Molecular: 416.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368762
Número CAS: 886762-46-5