Print…
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)propan-1-one
PC7689-1G PC7689-250MG PC7689-5G
APOSPC7689-1GEA 284 EUR
APOSPC7689-1G APOSPC7689-250MG APOSPC7689-5G
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
2-Bromo-2'-fluoropropiophenone
Fórmula: C₉H₈BrFO
Peso Molecular: 231.062 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09955286
Número CAS: 186036-09-9
UN: 3265
ADR: 8 III