Print…
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethan-1-one, 3-Ethanoyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC7652-1G PC7652-5G
APOSPC7652-1GEA 154 EUR
APOSPC7652-1G APOSPC7652-5G
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
3-Acetyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₉H₈F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407376
Número CAS: 205582-83-8