Print…
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)ethan-1-one, 1-(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)ethanone
PC7516-25G PC7516-5G
APOSPC7516-25GEA 357 EUR
APOSPC7516-25G APOSPC7516-5G
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine 98%
3-Acetyl-5-bromo-2-fluoropyridine
Fórmula: C₇H₅BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12024449
Número CAS: 1111637-74-1