Print…
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)ethanamine
PC7515-1G PC7515-250MG
APOSPC7515-1GEA 295 EUR
APOSPC7515-1G APOSPC7515-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine 95%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]ethylamine
Fórmula: C₉H₁₀F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08057413
Número CAS: 951247-75-9