Print…
2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,4-Difluorophenyl triflate
PC7501-1G PC7501-5G PC7501-250MG
APOSPC7501-1GEA 198 EUR
APOSPC7501-1G APOSPC7501-5G APOSPC7501-250MG
2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,4-Difluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₇H₃F₅O₃S
Peso Molecular: 262.154 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784321
Número CAS: 264135-49-1