Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiourea, 1-(Carbamothioylamino)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 1-Thioureido-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7439TF-1G PC7439TF-5G PC7439TF-10G
APOSPC7439TF-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7439TF-1G APOSPC7439TF-5G APOSPC7439TF-10G
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylthiourea
Fórmula: C₈H₇F₃N₂OS
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052992
Número CAS: 142229-74-1