Print…
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7421-25G PC7421-5G
APOSPC7421-25GEA 0 EUR
APOSPC7421-25G APOSPC7421-5G
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene 97%
3-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
Fórmula: C₆H₂ClF₂I
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00142890
Número CAS: 202925-06-2