Print…
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7419-1G PC7419-5G
APOSPC7419-1GEA 0 EUR
APOSPC7419-1G APOSPC7419-5G
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₅BrF₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407438
Número CAS: 874774-41-1