Print…
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromo-2-fluoro-1-isopropoxybenzene
PC7409-1G PC7409-5G PC7409-10G
APOSPC7409-1GEA 36.4 EUR
APOSPC7409-1G APOSPC7409-5G APOSPC7409-10G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)propane
Fórmula: C₉H₁₀BrFO
Peso Molecular: 233.078 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070760
Número CAS: 202865-80-3