Print…
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,1'-(1,1,2,2-Tetrafluoroethane-1,2-diyl)bis[3-(trifluoromethyl)benzene]
PC7397-1G PC7397-25G
APOSPC7397-1GEA 102 EUR
APOSPC7397-1G APOSPC7397-25G
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane 97%
1,2-Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethane
Fórmula: C₁₆H₈F₁₀
Ponto de Fusão: 82…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631640
Número CAS: 287172-67-2