Print…
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7309-100MG PC7309-10MG PC7309-25MG
APOSPC7309-100MGEA 790 EUR
APOSPC7309-100MG APOSPC7309-10MG APOSPC7309-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Fórmula: C₆H₁₁FO₅
Ponto de Fusão: 123…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00797602
Número CAS: 31077-88-0