Print…
4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7291-1G PC7291-5G PC7291-250MG PC7291-25G
APOSPC7291-1GEA 0 EUR
APOSPC7291-1G APOSPC7291-5G APOSPC7291-250MG APOSPC7291-25G
4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃BrF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660160
Número CAS: 886496-45-3
UN: 1993
ADR: 3,III