Print…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7275-1G PC7275-5G
APOSPC7275-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7275-1G APOSPC7275-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid 98%
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₇BBrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258744
Número CAS: 957061-14-2