Print…
1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7273-1G PC7273-250MG PC7273-100MG
APOSPC7273-1GEA 0 EUR
APOSPC7273-1G APOSPC7273-250MG APOSPC7273-100MG
1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile 98%
1,2-Dihydro-1-(4-fluorophenyl)-2-oxopyridine-4-carbonitrile
Fórmula: C₁₂H₇FN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258782
Número CAS: 929000-78-2