Print…
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Trifluoromethoxy)benzylsulphonyl chloride, [2-(trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
PC7251-1G PC7251-250MG
APOSPC7251-1GEA 261 EUR
APOSPC7251-1G APOSPC7251-250MG
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₈H₆ClF₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09749658
Número CAS: 116827-38-4
UN: 3261
ADR: 8,III