Print…
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-4-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]benzene
PC7237-5G PC7237-1G
APOSPC7237-5GEA 522 EUR
APOSPC7237-5G APOSPC7237-1G
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(4-Fluorophenoxy)prop-1-yl]piperazine
Fórmula: C₁₃H₁₉FN₂O
Peso Molecular: 238.301 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094420
Número CAS: 91940-44-2