Print…
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Amino(2,5-difluorophenyl)acetic acid, 2-Amino-2-(2,5-difluorophenyl)ethanoic acid
PC7231-1G PC7231-5G PC7231-10G
APOSPC7231-1GEA 337 EUR
APOSPC7231-1G APOSPC7231-5G APOSPC7231-10G
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
2,5-Difluoro-DL-phenylglycine
Fórmula: C₈H₇F₂NO₂
Peso Molecular: 187.143 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02662504
Número CAS: 243448-17-1