Print…
1-Fluoropropan-2-ol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7229-1G PC7229-5G
APOSPC7229-1GEA 0 EUR
APOSPC7229-1G APOSPC7229-5G
1-Fluoropropan-2-ol 97%
1-Fluoropropan-2-ol
Fórmula: C₃H₇FO
Ponto de ebulição: 107…108 °C
Densidade: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039620
Número CAS: 430-50-2
UN: 1987
ADR: 3,III