Print…
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-Fluoro-2-methylquinolin-4-amine
PC7197-1G PC7197-500MG PC7197-250MG
APOSPC7197-1GEA 498 EUR
APOSPC7197-1G APOSPC7197-500MG APOSPC7197-250MG
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Amino-6-fluoro-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉FN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06254679
Número CAS: 288151-49-5