Print…
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-amine
PC7196-1G PC7196-5G
APOSPC7196-1GEA 297 EUR
APOSPC7196-1G APOSPC7196-5G
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₁H₆F₆N₂
Peso Molecular: 280.169 g/mol
Ponto de Fusão: 157…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669716
Número CAS: 917561-99-0