Print…
8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Fluoro-4-hydroxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 8-Fluoro-2-methylquinolin-4-ol, 8-fluoro-2-methyl-4-quinolinol
PC7189-1G PC7189-500MG PC7189-5G
APOSPC7189-1GEA 56.7 EUR
APOSPC7189-1G APOSPC7189-500MG APOSPC7189-5G
8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₈FNO
Peso Molecular: 177.175 g/mol
Ponto de Fusão: 230…236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272371
Número CAS: 5288-22-2