4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7187-1G
PC7187-500MG
APOSPC7187-1GEA
364
EUR
APOSPC7187-1G
APOSPC7187-500MG
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydrazino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula:
C₁₀H₈F₃N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00272471 Número CAS: 49612-01-3 |