Print…
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine
PC7173-1G PC7173-250MG PC7173-5G
APOSPC7173-1GEA 232 EUR
APOSPC7173-1G APOSPC7173-250MG APOSPC7173-5G
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₇F₃N₂
Peso Molecular: 176.139 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375385
Número CAS: 886371-24-0