Print…
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7165-1G PC7165-250MG
APOSPC7165-1GEA 630 EUR
APOSPC7165-1G APOSPC7165-250MG
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,9H-perfluorononyloxy)phosphazene
Fórmula: C₅₄H₁₈F₉₆N₃O₆P₃
Peso Molecular: 2721.505 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784334
Número CAS: 186043-67-4