Print…
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7157-1G PC7157-5G
APOSPC7157-1GEA 237 EUR
APOSPC7157-1G APOSPC7157-5G
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
4-(Pentafluorobenzyloxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₁₄H₉F₅O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09749654
Número CAS: 471469-89-3