Print…
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7151-1G PC7151-250MG PC7151-5G
APOSPC7151-1GEA 261 EUR
APOSPC7151-1G APOSPC7151-250MG APOSPC7151-5G
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile 97%
Chloro(fluoro)phenylacetonitrile
Fórmula: C₈H₅ClFN
Ponto de Inflamação: >90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258967
Número CAS: 948014-31-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III