Print…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7112-1G PC7112-5G PC7112-25G
APOSPC7112-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7112-1G APOSPC7112-5G APOSPC7112-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₇H₆BrF₃N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094412
Número CAS: 529512-78-5