Print…
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7105-1G PC7105-5G
APOSPC7105-1GEA 147 EUR
APOSPC7105-1G APOSPC7105-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile
Fórmula: C₁₃H₇F₃N₂
Peso Molecular: 248.203 g/mol
Ponto de Fusão: 122.5…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09064969
Número CAS: 892501-99-4