Print…
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
PC7101-1G PC7101-250MG
APOSPC7101-1GEA 201 EUR
APOSPC7101-1G APOSPC7101-250MG
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₇H₂₃BF₃NO₃
Ponto de Fusão: 118…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09064984
Número CAS: 906352-77-0