Print…
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Pentafluorophenyl 2-morpholinobenzoate
PC7100-1G PC7100-250MG
APOSPC7100-1GEA 220 EUR
APOSPC7100-1G APOSPC7100-250MG
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate 97%
Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Fórmula: C₁₇H₁₂F₅NO₃
Ponto de Fusão: 86,5…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025824
Número CAS: 906352-59-8