Print…
2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine Hydrochloride, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinylamine hydrochloride, [3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]methylamine hydrochloride
PC7098-1G PC7098-250MG
APOSPC7098-1GEA 52.2 EUR
APOSPC7098-1G APOSPC7098-250MG
2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fórmula: C₇H₆ClF₃N₂·ClH
Ponto de Fusão: 226…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210134
Número CAS: 326476-49-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III