Print…
2-Bromo-4-fluorostyrene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-fluoro-1-vinylbenzene, 2-Bromo-1-ethenyl-4-fluorobenzene
PC7068-1G PC7068-5G
APOSPC7068-1GEA 132 EUR
APOSPC7068-1G APOSPC7068-5G
2-Bromo-4-fluorostyrene
2-Bromo-4-fluorostyrene
Fórmula: C₈H₆BrF
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD14892603
Número CAS: 1221684-51-0